Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit spitzem Boden
Zum sicheren Verschließen von Kolben, Flaschen, Schläuchen und anderen Laborgeräten. Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen mit spitzem Boden und hexagonaler Platte werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01400034
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10517371
  • 67.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12252, Form C
  • In einer Auswahl an Konusgrößen lieferbar
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
5/Packung
NS 34/35
Borosilikatglas
Hohler Stopfen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit spitzem Boden > Konusgröße: NS 34/35