Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit spitzem Boden
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12252, Form C
- In einer Auswahl an Konusgrößen lieferbar
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5/Packung |
| Standard-Konusverbindung | NS 45/40 |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Hohler Stopfen |