Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit hexagonaler Platte und flachem Boden
Artikelnummer. 11876164
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
Gewindegröße: 29/32 Kern NS
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 34/35
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11876164
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01400334
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für das sichere und zuverlässige Verschließen von Kolben, Flaschen, Röhrchen und anderen Laborgeräten. Die Lenz Laborglasinstrumente™ hohlen Stopfen mit flachem Ende und sechseckigem Kopf bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • In einer Auswahl an Konusgrößen lieferbar
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Menge 5/Packung
Standard-Konusverbindung NS 34/35
Material Borosilikatglas
Produkttyp Hohler Stopfen