Learn More
Boron powder, 98% (metals basis), Thermo Scientific™
27.80 CHF - 465.79 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 7440-42-8 |
|---|---|
| Summenformel | B |
| Molekulargewicht (g/mol) | 10.81 |
| MDL-Nummer | MFCD00134034 |
| InChI-Schlüssel | ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne |
| PubChem CID | 5462311 |
| ChEBI | CHEBI:27560 |
| IUPAC-Name | boron |
| SMILES | [B] |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15426315
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040036.03 |
1g | |||||||
|
15436315
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040036.09 |
10g |
142.17 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 31-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15446315
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040036.18 |
50g |
465.79 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 31-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| B | |
| MFCD00134034 | |
| boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne | |
| CHEBI:27560 | |
| [B] |
Spezifikation
| Boron | |
| 98% (Metals basis) | |
| MFCD00134034 | |
| ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N | |
| boron | |
| 5462311 | |
| Odorless |
| 7440-42-8 | |
| B | |
| boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne | |
| [B] | |
| 10.81 | |
| CHEBI:27560 | |
| Brown powder |
Sicherheit und Handhabung
H228-H302-H332-H335: Flammable solid. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. May cause respiratory irritation.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-151-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures