Learn More
Boron powder, 98% (metals basis), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040036.03
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15426315
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-42-8
10.81
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
5462311
boron
B
MFCD00134034
boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
CHEBI:27560
[B]
Spezifikation
Boron
1g
B
boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
[B]
10.81
CHEBI:27560
Brown powder
7440-42-8
98% (Metals basis)
MFCD00134034
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
boron
5462311
Odorless
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation