Learn More
Boron powder, 98% (metals basis), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040036.09
Menge 10g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15436315
  • 142.17 CHF / 10 Gramm
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-42-8
10.81
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
5462311
boron
B
MFCD00134034
boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
CHEBI:27560
[B]
Spezifikation
Boron
10g
B
boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
[B]
10.81
CHEBI:27560
Brown powder
7440-42-8
98% (Metals basis)
MFCD00134034
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
boron
5462311
Odorless
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation