Learn More
uvex Black/Orange PU 65032 Boot - Width 11
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
174.00 CHF - 175.00 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz, Orange
Material Leder
Sohlenmaterial Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Zehenmaterial Komposit
Einwegprodukt Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17280781
Unterlagen ansehen
uvex
6503235
35
174.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17290781
Unterlagen ansehen
uvex
6503236
36
174.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17200791
Unterlagen ansehen
uvex
6503237
37
174.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17210791
Unterlagen ansehen
uvex
6503238
38
174.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17220791
Unterlagen ansehen
uvex
6503239
39
174.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17230791
Unterlagen ansehen
uvex
6503240
40
174.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17240791
Unterlagen ansehen
uvex
6503241
41
175.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 14-08-2025
Add to basket
17250791
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6503242
42
175.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 14-08-2025
Add to basket
17260791
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6503243
43
174.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 14-08-2025
Add to basket
17270791
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6503244
44
175.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 14-08-2025
Add to basket
17280791
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6503245
45
175.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 14-08-2025
Add to basket
17290791
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6503246
46
174.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 14-08-2025
Add to basket
17200801
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6503247
47
174.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 14-08-2025
Add to basket
17210801
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6503248
48
174.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 14-08-2025
Add to basket
17220801
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6503249
49
174.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 14-08-2025
Add to basket
17230801
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6503250
50
174.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 14-08-2025
Add to basket
17240801
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6503251
51
174.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 14-08-2025
Add to basket
17250801
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6503252
52
174.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 14-08-2025
Add to basket
Description
Description
Uvex 2 Lace-Up Boot 6503.2 S3 SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoe
  • Lightweight and flexible
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, which does not restrict flexibility
  • Made with new developed technology for extended wearing comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
  • Breathable, water-resistant, leather upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Comes with elastic laces for quick individual adjustment
  • Virtually seamless design to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft, padded collar and tongue
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6503.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Specifications
Specifications
Schwarz, Orange
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nein
Unisex
Uvex 2
Nein
SRC
Leder
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S3
ESD Safety Shoe
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
uvex Black/Orange PU 65032 Boot - Width 11