Learn More
uvex Black/Orange PU 65032 Boot - Width 11
Artikelnummer. 17250791 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 17250791
Marke: uvex 6503242
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
Uvex 2 Schnürstiefel 6503.2 S3 SRC
  • Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
  • Leicht und flexibel
  • Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
  • Die durchstichsichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt die Flexibilität nicht ein
  • Hergestellt mit neuester Technologie für mehr Tragekomfort
  • Uvex Climazone Technologie für optimalen Tragekomfort
  • Atmungsaktives, wasserfestes Lederobermaterial
  • Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
  • Mit elastischen Schnürsenkeln für die schnelle, individuelle Anpassung
  • Praktisch nahtloses Design zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Herausnehmbare, komfortable, antistatische Einlegesohle mit Feuchtigkeitsregulierung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
  • Hervorragende doppelt dichte Polyurethan-Sohleneinheit mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und überragender Rutschfestigkeit
    • Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw.
  • Uvex Topshield Überkappe zum Schutz des Obermaterials und zur Verlängerung seiner Lebensdauer
  • Erfüllt ESD-Anforderungen: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 6503.2
  • Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Orange
Material Leder
Größe 42
Sohlenmaterial Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Zehenmaterial Komposit
Einwegprodukt Nein
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345:2011
Geschlecht Unisex
Fit Standardbreite
Modell Uvex 2
Latexfrei Ja
Waterproof Nr.
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Produkttyp ESD Safety Shoe