Learn More
uvex Black/Orange PU 65032 Boot - Width 11
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Uvex 2 Schnürstiefel 6503.2 S3 SRC
- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
- Leicht und flexibel
- Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
- Die durchstichsichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt die Flexibilität nicht ein
- Hergestellt mit neuester Technologie für mehr Tragekomfort
- Uvex Climazone Technologie für optimalen Tragekomfort
- Atmungsaktives, wasserfestes Lederobermaterial
- Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
- Mit elastischen Schnürsenkeln für die schnelle, individuelle Anpassung
- Praktisch nahtloses Design zur Vermeidung von Druckpunkten
- Herausnehmbare, komfortable, antistatische Einlegesohle mit Feuchtigkeitsregulierung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
- Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
- Hervorragende doppelt dichte Polyurethan-Sohleneinheit mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und überragender Rutschfestigkeit
- Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw.
- Uvex Topshield Überkappe zum Schutz des Obermaterials und zur Verlängerung seiner Lebensdauer
- Erfüllt ESD-Anforderungen: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 6503.2
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz, Orange |
| Material | Leder |
| Größe | 51 |
| Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
| Geschlecht | Unisex |
| Fit | Standardbreite |
| Modell | Uvex 2 |
| Mehr anzeigen |