Learn More
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Matrix Dünnschicht-Kulturschalen
Getestet auf die Fähigkeit, Neuritenauswuchs aus Hühner-Spinalganglien zu fördern (in Abwesenheit von NGF)
270.89 CHF - 279.00 CHF
Spezifikation
Bodenform | Rund |
---|---|
Typ | Cell Culture Dish |
Stützmembran | Matrigel-Membran |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10786002
|
Corning™
354601 |
60 mm |
279.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10253991
|
Corning™
354600 |
100 mm |
270.89 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10799631
|
Corning™
354602 |
35 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Lösliche, aus Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor extrahierte Basalmembran
- Bildet nach Rekonstitution bei Raumtemperatur ein Gel
- Besonders geeignet für die Kultur von polarisierten Zellen, wie z. B. Epithelzellen, und zur Differenzierung von Hepatozyten, Mammaepithelzellen und glatten Muskelzellen
- Fördert außerdem die Bildung von Kapillartubuli aus endothelialen Zellen sowie die Regeneration von Neuriten und kann für Angiogenese-Assays verwendet werden
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Rund | |
Cell Culture Dish | |
Matrigel-Membran |
Nur für Forschungszwecke