Learn More
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Matrix Dünnschicht-Kulturschalen
Getestet auf die Fähigkeit, Neuritenauswuchs aus Hühner-Spinalganglien zu fördern (in Abwesenheit von NGF)
Marke: Corning™ 354602
Additional Details : Gewicht : 0.15000kg
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
- Lösliche, aus Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor extrahierte Basalmembran
- Bildet nach Rekonstitution bei Raumtemperatur ein Gel
- Besonders geeignet für die Kultur von polarisierten Zellen, wie z. B. Epithelzellen, und zur Differenzierung von Hepatozyten, Mammaepithelzellen und glatten Muskelzellen
- Fördert außerdem die Bildung von Kapillartubuli aus endothelialen Zellen sowie die Regeneration von Neuriten und kann für Angiogenese-Assays verwendet werden
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Rund | |
Cell Culture Dish | |
Matrigel-Membran | |
35 mm |
Nur für Forschungszwecke