Learn More
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Matrix Dünnschicht-Kulturschalen
Getestet auf die Fähigkeit, Neuritenauswuchs aus Hühner-Spinalganglien zu fördern (in Abwesenheit von NGF)
Marke:  Corning™ 354600
Additional Details : Gewicht : 4.53590kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10253991
  • 270.89 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
  • Lösliche, aus Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor extrahierte Basalmembran
  • Bildet nach Rekonstitution bei Raumtemperatur ein Gel
  • Besonders geeignet für die Kultur von polarisierten Zellen, wie z. B. Epithelzellen, und zur Differenzierung von Hepatozyten, Mammaepithelzellen und glatten Muskelzellen
  • Fördert außerdem die Bildung von Kapillartubuli aus endothelialen Zellen sowie die Regeneration von Neuriten und kann für Angiogenese-Assays verwendet werden
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Rund
10/Karton
Matrigel-Membran
58,1 cm2
Zellkultur-Schale
5/Packung
100 mm
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke