Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 60-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Erreichen Sie mit BioBasic™ PREP SEC 60 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
805.00 CHF - 2495.00 CHF
Spezifikation
Max. Druck 4300 psi (295 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 60 Å
Temperatur 60 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Säulenformat Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Säulenformat Preis Menge & Verfügbarkeit  
16631674
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73305-037821A
30 mm Präparative Vorsäule
805.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16641674
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73305-157846A
150 mm Präparativsäule, Standard
1670.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16506830
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73305-307846A
300 mm Präparativsäule, Standard
2495.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sorgen mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC Säulen ermöglichen äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekülmassen von 100 bis 60.000 Da zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
Vorteile der BioBasic™ PREP SEC 60 HPLC-Säule:
  • Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
  • Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
  • Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
  • Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
  • Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
  • 60 Å Porengröße
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
Spezifikation
4300 psi (295 bar)
2 bis 8
60 °C
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Größenausschluss
Größenausschluss
5 μm
60 Å
Diol (OH)
> 9 %
No
Präparative Chromatographie
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 60-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen