Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 60-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Erreichen Sie mit BioBasic™ PREP SEC 60 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 73305-307846A
2479.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sorgen mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC Säulen ermöglichen äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekülmassen von 100 bis 60.000 Da zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
Vorteile der BioBasic™ PREP SEC 60 HPLC-Säule:
- Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
- Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
- Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
- Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
- Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
- 60 Å Porengröße
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
Präparativsäule, Standard | |
300 mm | |
5 μm | |
60 Å | |
60 °C | |
Diol (OH) | |
> 9 % | |
No | |
Präparative Chromatographie |
Ausschluss der präparativen Größe | |
4300 psi (295 bar) | |
2 bis 8 | |
450 m²/g | |
L59 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Größenausschluss | |
Größenausschluss |