Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 60-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
150 mm
300 mm
Säulenformat:
Präparative Vorsäule
Präparativsäule, Standard
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Sorgen mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC Säulen ermöglichen äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekülmassen von 100 bis 60.000 Da zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
Vorteile der BioBasic™ PREP SEC 60 HPLC-Säule:
- Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
- Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
- Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
- Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
- Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
- 60 Å Porengröße
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Präparativsäule, Standard |
| Durchmesser (metrisch) | 7,8 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 60 Å |
| Oberfläche | 450 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationäre Phase | Diol (OH) |
| Mehr anzeigen |