Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Säule für die Umkehrphasen-Trennung von Proteinen und anderen Biomolekülen.
Marke:  Thermo Scientific™ 72205-154630
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10253313
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die leistungsstarken Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 LC-Säulen sind für die Trennung eines breiten Spektrums von Peptiden optimiert und eignen sich optimal für die Analyse von Proteinen und Peptiden sowie von anderen Biomolekülen.
  • 300 Å Porengröße zur verbesserten Analyse von Biomolekülen
  • Eine exzellente Einstiegssäule für die Protein- und Peptidanalyse
  • Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
  • Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparative Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
150 mm
5 μm
300 Å
60 °C
C8
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
4,6 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 9
100 m²/g
L7
BioBasic
5 %
Ja
Analysesäule
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 HPLC-Säulen > Partikelgröße: 5 μm; 150 x 4,6 mm ID