Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10384513 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10384513
Marke: Thermo Scientific™ 72305154630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie dieses Silika mit 300 Å großen Poren für die Analyse größerer hydrophober Proteine und Peptide, die zu fest an C8- oder C18-Säulen binden.
Die leistungsstarken Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 LC-Säulen sind für die Analyse größerer Proteine und Peptide ausgelegt und eignen sich optimal für die Analyse von Proteinen und Peptiden sowie von anderen Biomolekülen mit hoher Hydrophobizität.
  • Basiert auf 300 Å-Silika für außergewöhnliche Leistung bei Biomolekülen
  • Geringere Kohlenstoffbelastung für optimale Retention größerer Peptide und Proteine
  • Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
  • Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparative Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 300 Å
Oberfläche 100 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L26
Stationäre Phase C4
Produktlinie BioBasic
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 4 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Analysesäule
Verfahren Bio-LC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.