Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Beschreibung
Die leistungsstarken Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 LC-Säulen sind für die Trennung eines breiten Spektrums von Peptiden optimiert und eignen sich optimal für die Analyse von Proteinen und Peptiden sowie von anderen Biomolekülen.
- 300 Å Porengröße zur verbesserten Analyse von Biomolekülen
- Eine exzellente Einstiegssäule für die Protein- und Peptidanalyse
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
- Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparative Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 300 Å |
| Oberfläche | 100 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L7 |
| Mehr anzeigen |