Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) Master-Puffer-Kit Maus mit erweiterter Sensitivität
Für die Durchflusszytometrie
630.00 CHF - 1870.00 CHF
Spezifikation
Kreuzreaktivität | Maus |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
Produkttyp | Master Puffer-Kit mit verbesserter Empfindlichkeit für Mäuse |
Includes: Assay-Verdünner (150 ml), Capture-Bead-Verdünner (30 ml), Detektionsreagenz-Verdünner A (15 ml), Detektionsreagenz-Verdünner B (35 ml), Waschpuffer (650 ml)
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15881749
|
BD
562248 |
500 Tests |
1870.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15861749
|
BD
562246 |
100 Tests |
630.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Wirtsarten:
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Maus | |
2 °C bis 8 °C | |
Durchflusszytometrie | |
Master Puffer-Kit mit verbesserter Empfindlichkeit für Mäuse |