Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) Master-Puffer-Kit Maus mit erweiterter Sensitivität
Click to view available options
Menge:
100 Tests
500 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Assay-Verdünner (150 ml), Capture-Bead-Verdünner (30 ml), Detektionsreagenz-Verdünner A (15 ml), Detektionsreagenz-Verdünner B (35 ml), Waschpuffer (650 ml)
Wirtsarten:
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
Kreuzreaktivität | Maus |
Enthält | Assay-Verdünner 150 ml, Capture-Bead-Verdünner 30 ml, Nachweisreagenz-Verdünner A 15 ml, Nachweisreagenz-Verdünner B 35 ml, Waschpuffer 650 ml |
Menge | 100 Tests |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
Produkttyp | Master Puffer-Kit mit verbesserter Empfindlichkeit für Mäuse |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) Master-Puffer-Kit Maus mit erweiterter Sensitivität >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur