Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) Master-Puffer-Kit Maus mit erweiterter Sensitivität
Beschreibung
Includes
Assay-Verdünner (150 ml), Capture-Bead-Verdünner (30 ml), Detektionsreagenz-Verdünner A (15 ml), Detektionsreagenz-Verdünner B (35 ml), Waschpuffer (650 ml)
Wirtsarten:
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Kreuzreaktivität | Maus |
| Enthält | Assay-Verdünner (150 ml), Capture-Bead-Verdünner (30 ml), Detektionsreagenz-Verdünner A (15 ml), Detektionsreagenz-Verdünner B (35 ml), Waschpuffer (650 ml) |
| Menge | 500 Tests |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Produkttyp | Master Puffer-Kit mit verbesserter Empfindlichkeit für Mäuse |