Learn More
Azlon™ Messkolben aus Polypropylen
Aus lichtdurchlässigem Polypropylen. Azlon™ Messkolben aus Polypropylen bestechen zur ihre leicht ablesbare Kalibrierungslinie.
17.65 CHF - 29.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 1042 |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Farbe | Durchscheinend |
Material | PP (Polypropylen) |
Enthält | Stopfen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10319454
|
Azlon
FDF024N |
100 ml | 180 mm | ± 0.2 ml |
18.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11972078
|
Azlon
FDF038N |
1000 ml | 310 mm | ± 0.8 ml |
29.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10400665
|
Azlon
FDF030N |
250 ml | 235 mm | ±0,3 ml |
23.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10626855
|
Azlon
FDF012N |
25 ml | 115 mm | ±0.08 ml |
17.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10544345
|
Azlon
FDF036N |
500 ml | 270 mm | ±0.5 ml |
26.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11343634
|
Azlon
FDF018N |
50 ml | 150 mm | ±0,12 ml |
20.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Hergestellt aus lichtdurchlässigem Polypropylen für gute Haltbarkeit
- Deutliche, gut leserliche Kalibrierlinie
- Kalibriert nach Toleranzen gemäß ISO 1042, Klasse B
- Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
ISO 1042 | |
Durchscheinend | |
Stopfen | |
Klasse B |
Polypropylen | |
PP (Polypropylen) | |
1 | |
Stopfen |