Learn More
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Artikelnummer. 11803662
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
1000 mL
Enthält:
NS 10/19-Stopfen
NS 12/21-Stopfen
NS 14/23-Stopfen
NS 19/26-Stopfen
NS 24/29-Stopfen
Schraubverschluss
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11803662
Marke: VITLAB™ 673941
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Kolben können Sie die Volumina für präzise Messungen in Laboranwendungen genau einstellen. VITLAB™ volumetrische Kolben aus Polypropylen der Klasse B verfügen über eine einzige Kalibriermarkierung, die das kalibrierte Volumen genau definiert.
  • Hochtransparent
  • Individuell auf ‘In’ kalibrierte Ringmarkierung
  • Toleranzen gemäß Klasse B der DIN EN ISO 1042
  • Wärmebelastung bis 60 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
  • Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
Spezifikation
Kalibrierung Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Transparent
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 180 mm
Enthält NS 14/23-Stopfen
Anzahl pro Packung 6
Temperaturbereich (metrisch) 60 ° °C
Toleranz ±0.20 ml
Klasse Klasse B
Verschlusstyp Schraube