Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer Gewindeadapter aus PFA, Klemmverschraubung
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und halten höheren Drücken stand als Stecknippelanschlüsse.
65.60 CHF - 77.15 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | PFA |
Verpackungsmenge | Je 1 x |
Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
Produkttyp | Klemmverschraubung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11755099
|
Cole-Parmer™
31320-13 |
1/2 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/2 Zoll NPT(M)-Gewinde | 1/2 in. NPT(M) | |||||||
11740429
|
Cole-Parmer™
31320-53 |
1/4 in. Außendurchmesser des Schlauchs x 1/4 in.-NPT(F)-Gewinde | 1/4 in. FNPT | |||||||
11795728
|
Cole-Parmer™
31320-08 |
1/4 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/8 Zoll NPT(M)-Gewinde | 1/8 in. NPT(M) | |||||||
Beschreibung
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
- Hervorragende chemische Beständigkeit mit langlebigem PFA
- Erhältlich in Ausführungen mit Außen- und Innengewinde
- Sterilisation durch Autoklavieren oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Je 1 x | |
Klemmverschraubung |
PFA | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer Gewindeadapter aus PFA, Klemmverschraubung