Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer Gewindeadapter aus PFA, Klemmverschraubung
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/2 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/2 Zoll NPT(M)-Gewinde
1/4 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/8 Zoll NPT(M)-Gewinde
1/4 in. Außendurchmesser des Schlauchs x 1/4 in.-NPT(F)-Gewinde
Gewindegröße:
1/2 in. NPT(M)
1/4 in. FNPT
1/8 in. NPT(M)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
- Hervorragende chemische Beständigkeit mit langlebigem PFA
- Erhältlich in Ausführungen mit Außen- und Innengewinde
- Sterilisation durch Autoklavieren oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PFA |
| Zur Verwendung mit | 1/4 in. Außendurchmesser des Schlauchs x 1/4 in.-NPT(F)-Gewinde |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Gewindegröße | 1/4 in. FNPT |
| Produkttyp | Klemmverschraubung |