Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer Gewindeadapter aus PFA, Klemmverschraubung
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und halten höheren Drücken stand als Stecknippelanschlüsse.
Marke:  Cole-Parmer™ MFLX31320-13
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11755099
  • 77.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit mit langlebigem PFA
  • Erhältlich in Ausführungen mit Außen- und Innengewinde
  • Sterilisation durch Autoklavieren oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
1/2 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/2 Zoll NPT(M)-Gewinde
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Klemmverschraubung
PFA
Je 1 x
1/2 in. NPT(M)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer Gewindeadapter aus PFA, Klemmverschraubung > Für 1/2 Zoll Schlauch-Außendurchm. x 1/2 Zoll-NPT(Stecker)-Gewinde