Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Ungefilterte Pipettenspitzen in Gestellen mit abnehmbarem Deckel
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
56.55 CHF - 81.80 CHF
Spezifikation
Gefiltert | ohne Filter |
---|---|
Farbe | Natürlich |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin |
Format | Gestell |
Spitzenform | Universal |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10498852
|
Thermo Scientific™
3721 |
20 l, ohne Filter, steril, Gestell | 20 μl | Rot |
81.80 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10366561
|
Thermo Scientific™
3751 |
200 l, ohne Filter, steril, Gestell | 200 μl | Grün |
81.80 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10692142
|
Thermo Scientific™
3752 |
200 l, ohne Filter, nicht steril, Gestell | 200 μl | Grün |
59.65 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10162821
|
Thermo Scientific™
3781 |
1000 l, ohne Filter, steril, Gestell | 1000 μl | Blau |
71.90 CHF
768 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11945896
|
Thermo Scientific™
3782 |
ART SoftFit L 1000 l sterile Pipettenspitzen ohne Filter im Gestell mit abnehmbarem Deckel | 1000 μ l | Blau |
56.55 CHF
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
SoftFit-L Spitzen sind aus dünnerem Material als herkömmliche Pipettenspitzen gefertigt und passen sich dem Pipettenschaft flexibler an. Dies gewährleistet eine bessere Abdichtung und ermöglicht ein Abwerfen der Spitze mit weniger Kraft.
- ART Spitzen ohne Filter sind steril und nicht steril lieferbar
- In Gestellen und Klappgestellen erhältlich
- Deckel zum Aufklappen oder Abnehmen
- Fixierbügel sind einhändig bedienbar
- Die Pipettenspitzen sitzen fest im Gestell, sind aber trotzdem leicht herausnehmbar
- Nummerierte leere Gestelle vereinfachen den Betrieb mit Nachfüllsystemen
- Alle Komponenten sind vollständig wiederverwertbar und mit Recycling-Symbolen gekennzeichnet
- Das wirtschaftliche und umweltfreundliche Design reduziert das Abfallaufkommen und spart Arbeitsplatz
Spezifikation
ohne Filter | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
SoftFit L |
Natürlich | |
Gestell | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |