Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Ungefilterte Pipettenspitzen in Gestellen mit abnehmbarem Deckel
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 3782
Additional Details : Gewicht : 1.53000kg
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
SoftFit-L Spitzen sind aus dünnerem Material als herkömmliche Pipettenspitzen gefertigt und passen sich dem Pipettenschaft flexibler an. Dies gewährleistet eine bessere Abdichtung und ermöglicht ein Abwerfen der Spitze mit weniger Kraft.
- ART Spitzen ohne Filter sind steril und nicht steril lieferbar
- In Gestellen und Klappgestellen erhältlich
- Deckel zum Aufklappen oder Abnehmen
- Fixierbügel sind einhändig bedienbar
- Die Pipettenspitzen sitzen fest im Gestell, sind aber trotzdem leicht herausnehmbar
- Nummerierte leere Gestelle vereinfachen den Betrieb mit Nachfüllsystemen
- Alle Komponenten sind vollständig wiederverwertbar und mit Recycling-Symbolen gekennzeichnet
- Das wirtschaftliche und umweltfreundliche Design reduziert das Abfallaufkommen und spart Arbeitsplatz
Spezifikation
ART SoftFit L 1000 l sterile Pipettenspitzen ohne Filter im Gestell mit abnehmbarem Deckel | |
Ungefiltert | |
Naturfarben | |
3.39 Zoll | |
DNase-, RNase-, DNA-, ATP- und Endotoxin-frei | |
Universelle Passform | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
1000 μ l | |
Nicht steril | |
ART 1000L | |
8.61 cm | |
Gestell | |
Blau | |
SoftFit L |