Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Ungefilterte Pipettenspitzen in Gestellen mit abnehmbarem Deckel
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 3781
Additional Details : Gewicht : 1.51200kg
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
SoftFit-L Spitzen sind aus dünnerem Material als herkömmliche Pipettenspitzen gefertigt und passen sich dem Pipettenschaft flexibler an. Dies gewährleistet eine bessere Abdichtung und ermöglicht ein Abwerfen der Spitze mit weniger Kraft.
- ART Spitzen ohne Filter sind steril und nicht steril lieferbar
- In Gestellen und Klappgestellen erhältlich
- Deckel zum Aufklappen oder Abnehmen
- Fixierbügel sind einhändig bedienbar
- Die Pipettenspitzen sitzen fest im Gestell, sind aber trotzdem leicht herausnehmbar
- Nummerierte leere Gestelle vereinfachen den Betrieb mit Nachfüllsystemen
- Alle Komponenten sind vollständig wiederverwertbar und mit Recycling-Symbolen gekennzeichnet
- Das wirtschaftliche und umweltfreundliche Design reduziert das Abfallaufkommen und spart Arbeitsplatz
Spezifikation
1000 l, ohne Filter, steril, Gestell | |
ohne Filter | |
Natürlich | |
3,39 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
1000 μl | |
steril | |
1000 l | |
8,61 cm | |
Gestell | |
Blau | |
SoftFit L |