Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Abgewinkelter Rundbodenkolben mit zwei Hälsen
Destillationskolben mit abgewinkeltem seitlichem Hals (20°)
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 03213158
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Destillationskolben gem. DIN 12394 sowie DIN-Norm
- Mit NS
- Mit abgewinkeltem seitlichem Hals (20°)
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
Mittelhals - NS 24/29, Seitenhals - NS 14/23 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
105 mm |
500 mL | |
1 |