Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Abgewinkelter Rundbodenkolben mit zwei Hälsen
Destillationskolben mit abgewinkeltem seitlichem Hals (20°)
57.00 CHF - 84.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10000311
|
Lenz Laborglasintrumente™
03214437 |
100 mL | Mittlerer Hals - NS 29/32, seitlicher Hals - NS 29/32 |
60.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10070221
|
Lenz Laborglasintrumente™
03213158 |
500 mL | Mittelhals - NS 24/29, Seitenhals - NS 14/23 |
64.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10788831
|
Lenz Laborglasintrumente™
03214170 |
1000 mL | Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 14/23 |
57.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10284571
|
Lenz Laborglasintrumente™
03214270 |
1000 mL | Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 19/26 |
84.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- DIN 12394-konforme Destillationskolben und zusätzlich zur DIN-Norm
- Mit NS
- Mit abgewinkeltem Seitenhals (20°)
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
1 |