Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Abgewinkelter Rundbodenkolben mit zwei Hälsen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung:
Mittelhals - NS 24/29, Seitenhals - NS 14/23
Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 14/23
Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 19/26
Mittlerer Hals - NS 29/32, seitlicher Hals - NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Destillationskolben gem. DIN 12394 sowie DIN-Norm
- Mit NS
- Mit abgewinkeltem seitlichem Hals (20°)
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 19/26 |
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 131 mm |