Learn More
Ammoniumphosphat monobasisch, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumphosphat, monobasisch |
CAS | 7722-76-1 |
Menge | 500 g |
Summenformel | H6NO4P |
MDL-Nummer | MFCD00003396 |
Synonym | Ammoniumdihydrogenphosphat, Monoammoniumphosphat, Ammoniumbiphosphat, Ammoniumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monoammoniumsalz, Ammonium-Monophosphat, Ammoniumdihydrogenorthophosphat, Ammoniumdihydrophosphat, Ammoniumdisäurephosphat, Primäres Ammoniumphosphat |
InChI-Schlüssel | LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.OP(O)(O)=O |
IUPAC-Name | Azanium; Dihydrogenphosphat |
Molekulargewicht (g/mol) | 115.03 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumphosphat monobasisch, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur