Learn More
Ammoniumdihydrogenphosphat, ACS-Reagenz, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10475851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10475851 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10443165 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10475851 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423385000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.65 CHF
    48.20 CHF / 500 Gramm
    Sparen 1.45 CHF
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-76-1
Summenformel H6NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
MDL-Nummer MFCD00003396
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium dihydrogen phosphate
Schmelzpunkt 190.0°C
Farbe Weiß
pH 3.8 to 4.4 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel NH4H2PO4
Merck Index 15, 541
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
IUPAC-Name Azanium; Dihydrogenphosphat
Formelmasse 115.03
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.8