Learn More
Ammoniumphosphat-Monobasik, ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15632020 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15632020 500 g 500 Gramm
15612020 100 g 100 Gramm
15622020 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15632020 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 216003500G
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-76-1
Summenformel H6NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
MDL-Nummer MFCD00003396
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumdihydrogenphosphat, Monoammoniumphosphat, Ammoniumbiphosphat, Ammoniumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monoammoniumsalz, Ammonium-Monophosphat, Ammoniumdihydrogenorthophosphat, Ammoniumdihydrophosphat, Ammoniumdisäurephosphat, Primäres Ammoniumphosphat
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC-Name Azanium; Dihydrogenphosphat
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumphosphat, monobasisch
Menge 500 g
Strukturformel NH4H2PO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 115,03 g/mol
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte ACS-Reagenz