Learn More
Ammoniaklösung, stark, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™
186.00 CHF - 235.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7664-41-7 |
---|---|
Summenformel | H3N |
Molekulargewicht (g/mol) | 17.03 |
MDL-Nummer | MFCD00011418 |
InChI-Schlüssel | QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniakwasser, Nitrosil, Ammoniak wasserfrei, Wasserfreies Ammoniak, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol |
PubChem CID | 222 |
ChEBI | CHEBI:16134 |
SMILES | N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15588904
|
Avantor J.T.Baker
9726-02 |
500 ml | Glasflasche |
186.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15518654
|
Avantor J.T.Baker
9726-05 |
2.5 l | Glasflasche |
235.00 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Chemische Identifikatoren
7664-41-7 | |
17.03 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
222 | |
N |
H3N | |
MFCD00011418 | |
Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniakwasser, Nitrosil, Ammoniak wasserfrei, Wasserfreies Ammoniak, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
CHEBI:16134 |
Spezifikation
Ammoniaklösung | |
7664-41-7 | |
MFCD00011418 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
Ammoniak | |
222 | |
17.03 | |
1 l = 0.90 kg |
Stark | |
H3N | |
Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniakwasser, Nitrosil, Ammoniak wasserfrei, Wasserfreies Ammoniak, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
N | |
17.03 | |
CHEBI:16134 | |
FCC/NF |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniaklösung, stark, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™