Learn More
Ammoniaklösung, stark, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588904 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15588904 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15518654 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15588904 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 972602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.61 CHF
    137.14 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 69.47 CHF
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-41-7
Summenformel H3N
Molekulargewicht (g/mol) 17.03
MDL-Nummer MFCD00011418
InChI-Schlüssel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniakwasser, Nitrosil, Ammoniak wasserfrei, Wasserfreies Ammoniak, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniaklösung
Namenshinweis Stark
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1 l = 0.90 kg
IUPAC-Name Ammoniak
Formelmasse 17.03
Reinheit (%) 27,0 bis 30,0%
Güte FCC/NF