Ammoniaklösung, stark, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15518654
2.5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-41-7
Summenformel H3N
Molekulargewicht (g/mol) 17.03
MDL-Nummer MFCD00011418
InChI-Schlüssel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniakwasser, Nitrosil, Ammoniak wasserfrei, Wasserfreies Ammoniak, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniaklösung
Namenshinweis Stark
Menge 2.5 l
IUPAC-Name Azan
Formelmasse 17.03
Güte FCC/NF
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1 l = 0.90 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniaklösung, stark, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™ >