Learn More
BRAND™ Braune USP-Messkolben
Mit Polypropylen-Stopfen
Marke:  BRAND™ 957491
Additional Details : Gewicht : 0.32960kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15801218
  • 142.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Boro 3.3
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit USP-Chargenzertifikat
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Polypropylen
    1000 ml
    Schliff NS 24/29
    Bernsteinfarbig
    Borosilikatglas 3.3
    A