Learn More
BRAND™ Braune USP-Messkolben
Mit Polypropylen-Stopfen
68.70 CHF - 142.00 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Klasse | A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15811208
|
BRAND™
957481 |
5 ml |
68.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15831208
|
BRAND™
957483 |
20 ml |
68.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15881208
|
BRAND™
957489 |
250 ml |
86.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15801218
|
BRAND™
957491 |
1000 ml |
142.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Polypropylen | |
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas 3.3 | |
A |