Learn More
BRAND™ Amber 3.3 Borosilicate Glass Volumetric Flask With Polypropylene Stoppers
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Mit USP-Chargenzertifikat
- Klasse A, DE-M-Markierung
Spezifikation
Spezifikation
Verschlussmaterial | PP (Polypropylen) |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Produkttyp | Messkolben |
Klasse | A |
Verschlusstyp | Stopfen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Brand BLAUBRAND
-
Brand BLAUBRAND (DE)
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
Flyer: USP Volumetric instruments
DateigrößeVersion: 9.6 MB
Flyer: USP Volumetric instruments
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Flyer: USP Volumetric instruments
DateigrößeVersion: 9.6 MB
Technical Notes
Technical Note: Volumetric Flasks
DateigrößeVersion: 194.3 kB
Product Information
Manuals
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
DateigrößeVersion: 840.4 kB
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
DateigrößeVersion: 836.4 kB
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
DateigrößeVersion: 842.3 kB
Product Information
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 1.4 MB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 896.8 kB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Amber 3.3 Borosilicate Glass Volumetric Flask With Polypropylene Stoppers >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur