Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Braunglas, Klasse A, mit Poly-Stopfen, USP
Click to view available options
:
Fassungsvermögen (metrisch)1000 mL
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
- USP
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | USP |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Farbe | Braunglas mit Silberdiffusionsfarbe |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Höhe (metrisch) | 300 ± 5 mm |
| Enthält | Stopfen aus Polyethylen |
| Fehlergrenze | ±0,3 ml |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Mehr anzeigen |