Learn More
BRAND™ Braune 3.3-Messkolben aus Borosilikatglas mit Polypropylenstopfen, mit Zertifikat
Bernsteinfarbenes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
72.35 CHF - 108.00 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Produkttyp | Messkolben |
Klasse | A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15821208
|
BRAND™
957482 |
10 ml |
72.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15841208
|
BRAND™
957484 |
25 ml |
72.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15851208
|
BRAND™
957485 |
50 ml |
74.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15861208
|
BRAND™
957487 |
100 ml |
74.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15871208
|
BRAND™
957488 |
200 ml |
85.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15891208
|
BRAND™
957490 |
500 ml |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Lieferung mit individuellem USP-Konformitätszertifikat
- Klasse A, DE-M-Markierung
Spezifikation
Polypropylen | |
1 | |
A |
Borosilikatglas 3.3 | |
Messkolben | |
Stopfen |