Learn More
BRAND™ Braune 3.3-Messkolben aus Borosilikatglas mit Polypropylenstopfen, mit Zertifikat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Lieferung mit individuellem USP-Konformitätszertifikat
- Klasse A, DE-M-Markierung
Spezifikation
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 11 mm |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Produkttyp | Messkolben |
Gewindegröße | NS 12/21 |
Toleranz | ±0.05 ml |
Klasse | A |
Verschlusstyp | Stopfen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Braune 3.3-Messkolben aus Borosilikatglas mit Polypropylenstopfen, mit Zertifikat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur