Learn More
BRAND™ Amber 3.3 Borosilicate Glass Volumetric Flask With Polypropylene Stoppers
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Mit USP-Chargenzertifikat
- Klasse A, DE-M-Markierung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 11 mm |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Produkttyp | Messkolben |
| Gewindegröße | NS 12/21 |
| Toleranz | ±0.05 ml |
| Klasse | A |
| Verschlusstyp | Stopfen |