Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Jacket & Trouser Set Bound
Superior protection from low hazard liquid spray and fine particulates with bound seams for improved overall protection.
567.00 CHF
Spezifikation
Material | Mikroporöses Polyethylenlaminat, nicht gewebt |
---|---|
Farbe | Weiß |
Saumtyp | Gebunden |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Nur Teilkörperschutz, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 |
Modell | W20B219 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17141015
|
Ansell
WH20B-00219-03 |
M |
567.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17151015
|
Ansell
WH20B-00219-04 |
L |
567.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17161015
|
Ansell
WH20B-00219-05 |
XL |
567.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17171015
|
Ansell
WH20B-00219-06 |
2XL |
567.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards
- Optimized fit, improving wearer comfort and safety
- Low Linting
Spezifikation
Mikroporöses Polyethylenlaminat, nicht gewebt | |
Gebunden | |
W20B219 |
Weiß | |
Nur Teilkörperschutz, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 | |
Reinigung und Vorbereitung des Reinraumbereichs, Bedienung&Wartung von Produktionsfließbändern, Wartung von Anlagen und Maschinen, Veterinärdienste |