Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Jacket & Trouser Set Bound
Artikelnummer. 17151015
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
40 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17151015 L 40 Stück
17141015 M 40 Stück
17161015 XL 40 Stück
17171015 2XL 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17151015 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH20B0021904
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Superior protection from low hazard liquid spray and fine particulates with bound seams for improved overall protection.
  • Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
  • Optimierte Passform für besseren Tragekomfort und erhöhte Sicherheit
  • Fusselarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe L
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Polyethylenlaminat, nicht gewebt
Farbe Weiß
Verschlusstyp Zipper
Saumtyp Gebunden
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Nur Teilkörperschutz, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013
Produkttyp Chemical-resistant Jacket
Modell W20B219
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Vorbereitung des Reinraumbereichs, Bedienung&Wartung von Produktionsfließbändern, Wartung von Anlagen und Maschinen, Veterinärdienste