Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Jacket & Trouser Set Bound
Beschreibung
- Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
- Optimierte Passform für besseren Tragekomfort und erhöhte Sicherheit
- Fusselarm
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 2XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Polyethylenlaminat, nicht gewebt |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Zipper |
| Saumtyp | Gebunden |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Nur Teilkörperschutz, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 |
| Produkttyp | Chemical-resistant Jacket |
| Modell | W20B219 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Vorbereitung des Reinraumbereichs, Bedienung&Wartung von Produktionsfließbändern, Wartung von Anlagen und Maschinen, Veterinärdienste |