Learn More
Brady™ Stark haftendes, transparentes Mehrzweck-Etikettenband aus Polyester für M6/M7-Drucker
Polyesteretiketten für raue Umgebungen eignen sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Kennzeichnung von Solarmodulen.
134.35 CHF - 233.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Klar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
17891639
Unterlagen ansehen
Brady™
173693
0,25 x 0,75 in. Stanzform
181.00 CHF
750 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17841489
Unterlagen ansehen
Brady™
173728
0,5 x 1 in. Stanzform
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
175.00 CHF
172.69 CHF / 500 Stück
Sparen 2.31 CHF
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17898334
Unterlagen ansehen
Brady™
174182
0,75 x 0,5 in. Stanzform
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
161.00 CHF
143.92 CHF / 500 Stück
Sparen 17.08 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17871459
Unterlagen ansehen
Brady™
173910
50 ft. x 0,5 in. Kontinuierlich
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
163.00 CHF
161.20 CHF / 1 Rollen
Sparen 1.80 CHF
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17831399
Unterlagen ansehen
Brady™
173878
50 ft. x 1 in. Kontinuierlich
194.00 CHF
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17881659
Unterlagen ansehen
Brady™
173880
50 ft. x 1,9 in. Kontinuierlich
233.00 CHF
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17871539
Unterlagen ansehen
Brady™
173685
50 ft. x 0,25 in. Kontinuierlich
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
136.00 CHF
134.35 CHF / 1 Rollen
Sparen 1.65 CHF
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus strapazierfähigem, glänzendem, transparentem Polyester mit permanentem Acrylkleber
  • Die Etiketten sind chemikalien-, öl- und wasserbeständig.
  • UL-anerkannt für die Verwendung im Außenbereich auf Glas-, duroplastischen Polyester- und Polyvinylfluorid-Kunststoffoberflächen zur Unterstützung der Solarpanel-Identifizierung
  • CSA akzeptiert
  • Betriebstemperatur von -56 °C bis +110 °C (-70 °F °bis +230 °F)
  • Hergestellt aus B-432 Polyestermaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Klar
Polyester
Unsteril
Nein
-40 bis +212 °F
0,004 in.
ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Ohne
Glanz
Thermotransfer
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Rechteck
-40 °C bis 100 °C
0.102 mm