Learn More
Brady™ Stark haftendes, transparentes Mehrzweck-Etikettenband aus Polyester für M6/M7-Drucker
Polyesteretiketten für raue Umgebungen eignen sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Kennzeichnung von Solarmodulen.
Marke:  Brady™ 173685
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17871539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 CHF
    134.35 CHF / 1 Rollen
    Sparen 1.65 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 17-11-2026
Beschreibung
  • Hergestellt aus strapazierfähigem, glänzendem, transparentem Polyester mit permanentem Acrylkleber
  • Die Etiketten sind chemikalien-, öl- und wasserbeständig.
  • UL-anerkannt für die Verwendung im Außenbereich auf Glas-, duroplastischen Polyester- und Polyvinylfluorid-Kunststoffoberflächen zur Unterstützung der Solarpanel-Identifizierung
  • CSA akzeptiert
  • Betriebstemperatur von -56 °C bis +110 °C (-70 °F °bis +230 °F)
  • Hergestellt aus B-432 Polyestermaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Klar
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung
Nein
Rechteck
-40 °C bis 100 °C
0.102 mm
50 ft.
0,25 in.
M6C-250-432
ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Ohne
Glanz
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
50 ft.
-40 bis +212 °F
0,004 in.
50 ft. x 0,25 in.
15.24 m
6.35 mm